tert-Butylmethylether, wasserfrei (max. 0,005% H₂O)

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

85814.230EA 0 EUR
85814.230 85814.269
tert-Butylmethylether, wasserfrei (max. 0,005% H₂O)
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: −108,6 °C
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: −28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC, on anhydrous basis) 99-100 %
Acidity 0-0.001 meq/g
Peroxides (as H202) 0-0.0005 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR