1,2-Dichlorethan, wasserfrei (max. 0,005% H₂O)

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

85816.230EA 76.4 EUR
85816.230 85816.269
1,2-Dichlorethan, wasserfrei (max. 0,005% H₂O)
1,2-Dichlorethan

250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points

Formel: ClH₂CCH₂Cl
Siedepunkt: 83,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35,5 °C
Dichte: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119484658-20
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR