n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.

85819.230EA 39.1 EUR
85819.230 85819.269
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC, on anhydrous basis) 99-100 %
Color (APHA, Pt-Co) 0-10
Water (KF) 0-0.003 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR