Ethanol eurodenaturiert ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
85824.360EA 41.2 EUR
85824.360 85824.440
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol eurodenaturiert
Formel: H₃CCH₂OH
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (V/V) min. 93.8%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%