Diphenylamin 1 g/l in sulphuric acid R Reag. Ph. Eur. 1032101
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: N-Phenylanilin, N-Phenylbenzolamin
85826.180EA 61.1 EUR
85826.180
Diphenylamin 1 g/l in sulphuric acid R Reag. Ph. Eur. 1032101
Diphenylamin
Lieferumfang: Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (C₆H₅)₂NH
Molecular Weight: 169,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM