Ethanol eurodenaturiert ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)

Lieferant: VWR Chemicals

85830.290EA 21.7 EUR
85830.290 85830.360 85830.410 85830.460 85830.550
Ethanol eurodenaturiert ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Ethanol eurodenaturiert
Formel: H₃CCH₂OH
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (V/V) min. 97%
Assay (GC) min. 99%
Denatonium benzoate (ppm) 12.3 - 14.7 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.97 - 1.13 %
2-Propanol (V/V) 0.97 - 1.13%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR