Salzsäure 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1043503
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85848.290EA 108 EUR
85848.290
Salzsäure 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1043503
Salzsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HCl
Dichte: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III