Chloroform ≥99,9% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) stabilisiert, PESTINORM® Supra Trace
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Amylen 0,003…0,006 % w/w
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85853.320EA
185
EUR
85853.320
85853.290
Chloroform ≥99,9% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) stabilisiert, PESTINORM® Supra Trace
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Merck Index: 13,02160 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless liquid |
Color (APHA, Pt-Co) | max. 10 |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.9 % |
Acidity (as HCl) | max. 0.0005 % |
Residue after evaporation | max. 0.0003 % w/w |
Stabilizer (Amylene) | 0.003-0.006 %w/w |
Water (KF) | max. 0.01 %w/w |
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's | max. 5 pg/ml |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) | max. 10 pg/ml |
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) | max. 3 ng/ml |
GC/MSD C10 to C40 (as n-Decane; 30-600amu) | max. 3 ng/ml |