Blei(II)acetat auf Watte Reag. Ph. Eur. 1048101
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Lead (II) acetate on cotton, Lead di-acetate
85868.130EA
168
EUR
85868.130
Blei(II)acetat auf Watte Reag. Ph. Eur. 1048101
Blei(II)acetat auf Watte
- Composition: 1 dilute acetic acid:10 lead acetate solution
- Form: Cottony balls
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
(H₃CCOO)₂Pb Molecular Weight: 325.29 g/mol |
CAS-Nummer:
6080-56-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...