Ethanol 20% für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
85901.290EA
62.8
EUR
85901.290
85901.410
85901.550
Ethanol 20% für die biopharmazeutische Produktion
Ethanol
Formel:
C₂H₅OH Dichte: 0,9686 g/cm³ (20°C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,III REACH: 01-2119457610-43-XXXX |
Spezifikation Testergebnisse
assay | 19,5 - 20,5% |
appearance | passes test |
evaporation residue | ≤ 10 pmm |
residual solvents (ICHQ3C) | excluded by manufacturing process |
residual metal catalysts | unlikely to be present |
endotoxin | ≤ 2,5 EU/ml |
TAMC | ≤ 10 CFU/ml |
filtered through 0,2µm | confirmed |