Trifluoressigsäure 99,01-101,0% (durch titrimetrische Analyse), GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: TFA

85903.150EA 215 EUR
85903.150 85903.180 85903.290
Trifluoressigsäure 99,01-101,0% (durch titrimetrische Analyse), GPR RECTAPUR®
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 71.8
Schmelzpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Titration) 99.0-101.0 %w/w
Relative density (d 20°C/4°C) 1.487-1.490
Identity (IR) Complying
Water (KF) max. 0.1 %w/w


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR