Acetonitril ≥99,8% (GC, bezogen auf die Trockenmasse), PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

85935.320EA 105 EUR
85935.320
Acetonitril ≥99,8% (GC, bezogen auf die Trockenmasse), PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45.7 °C
Flammpunkt: 2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Conforms
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 3 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 3 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (asLindane) max. 3 pg/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-tetradecane) max. 3 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) max. 3 ng/ml


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR