Stärke 1% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1085103
Lieferant: VWR Chemicals
Stabilisierung: Stabilisiert mit Quecksilber(II)iodid 0,01 %
85964.180EA 120 EUR
85964.180
Stärke 1% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1085103
Starch
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6