Maleinsäure ≥99,0%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

85968.180EA 27 EUR
85968.180 85968.290 85968.360 85968.460
Maleinsäure ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Maleinsäure
Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (HPLC, Fl.%) Min. 99.0 %
Gehalt (acidimetrisch) Min. 99.0 %
Prüfung auf Identität Entspricht
Schmelzpunkt 130 --> 135 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR