Standardlösungs-Set (Kaliumdichromatlösungen) zur Kalibrierung von UV-Vis-Spektralphotometern
Lieferant: VWR Chemicals
85969.001EA 390 EUR
85969.001
Standardlösungs-Set (Kaliumdichromatlösungen) zur Kalibrierung von UV-Vis-Spektralphotometern
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Ein Set für die Überprüfung der Linearität der Absorption von Spektralphotometern.
Ein Reagenzien-Set für die Kalibrierung von Spektralphotometern, das zwei verschiedene Konzentrationen von Kaliumdichromat und zusätzliche Schwefelsäure als Referenzlösung zur Auswahl bietet.
Set beinhaltet:
1 x 250 ml Kaliumdichromat 50 mg/l in H₂SO₄ (0,005 M)
1 x 250 ml Kaliumdichromat 100 mg/l in H₂SO₄ (0,005 M)
2 x 250 ml Schwefelsäure (0,005 M)