Schwefelkohlenstoff ≥99,90%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kohlendisulfid, Kohlenstoffdisulfid, Carbondisulfid

Unter Stickstoff abgepackt

85971.290EA 587 EUR
85971.290
Schwefelkohlenstoff ≥99,90%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Schwefelkohlenstoff

SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.

Formel: CS₂
Molecular Weight: 76.14 g/mol
Siedepunkt: 46.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111.6 °C
Dichte: 1.2632 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1) I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay min. 99.90%
Water 0.01%
Evaporation residue max. 0.0010%
Benzene (GC) max. 0.0030%
Toluene (GC) max. 0.0010%
Xylene (GC) max. 0.0010%
Alkalinity (meq/g) max. 0.0002
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Color (APHA) max. 10
UV Transmission (382 nm) min. 10.00%
UV Transmission (388 nm) min. 35.00%
UV Transmission (403 nm) min. 80.00%
UV Transmission (410 nm) min. 90.00%
UV Transmission (500 nm) min. 99.00%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR