Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1086804
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85973.290EA 108 EUR
85973.290
Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1086804
Schwefelsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III