Schwefelkohlenstoff ≥99,5%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kohlendisulfid, Kohlenstoffdisulfid, Carbondisulfid

85974.290EA 140 EUR
85974.290
Schwefelkohlenstoff ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
Molecular Weight: 76.14 g/mol
Siedepunkt: 46.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111.6 °C
Dichte: 1.2632 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (G.C.) min. 99,5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (20°/4°) 1,262 - 1,264
Sulfates (SO4) max. 0,0005 %
Sulfites (as SO2) max. 0,003%
Copper (Cu) max. 0,2 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Lead (Pb) max. 0,2 ppm
Nickel (Ni) max. 0,2 ppm
Benzene (G.C.) max. 0,005 %
Toluene (G.C.) max. 0,005 %
Residue on evaporation max. 0,002 %
Water (K.F.) max. 0,02 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR