Thioacetamid 4% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1089602
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85975.290EA 350 EUR
85975.290 85975.180 85975.260
Thioacetamid 4% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1089602
Thioacetamid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: CH₃CSNH₂
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008070
CAS-Nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM