Ethylenglycol, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

85978-10ML-F 85978-5ML-F
85978-10ML-FEA 279 EUR
85978-10ML-F 85978-5ML-F
Ethylenglycol, Supelco®
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=357502b8e01b7f4aeab5a23496bbdad10c33aa46&vid=251679834201b991f542dc4045cfe2d349684bcd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR