Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥99,0%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

85985.290EA 87.9 EUR
85985.290 85985.320 85985.460
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₆O₃
MDL: MFCD00059604
CAS-Nummer: 34590-94-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC, area%) (isomers) ≥ 99,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,945 - 0,957
Water ≤ 0,15 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR