Isoamylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Isopentylacetat, Essigsäureisopentylester, Birnenether, Essigsäure(3-methylbutyl)ester, Essigsäureisoamylester

85993.460EA 785 EUR
85993.460
Isoamylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.872 --> 0.873
Free acid (as CH3COOH) Max. 0.1 %
Isoamyl alcohol Max. 1.0 %
Water Max. 0.1 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR