1,2,4-Trichlorbenzol ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

85997.290EA 0 EUR
85997.290
1,2,4-Trichlorbenzol ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,2,4-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181,45 g/mol
Siedepunkt: 214,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min 98%
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 1,454 - 1,455
Refractive index (20 °C, 589 nm) 1,570 - 1,572

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR