Bismarckbraun G, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
861111-100G 861111-25G
861111-100GEA 133 EUR
861111-100G 861111-25G
Bismarckbraun G, Sigma-Aldrich®
Bismarckbraun G
Formel: C₁₈H₁₈N8·2HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012977
CAS-Nummer: 10114-58-6
EINECS: 233-314-3
Merck Index: 12,01294
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=277f38540157ea9c963d70dc2ceba7f9b8c2d493&vid=2415bd239294426b569d2b27ce4c8e9c3bdb4afc&prid=web&clid=SAPDAM