Neutralrot, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

Synonyme: Basisrot 5, 2-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchlorid, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

861251-25G
861251-25GEA 113 EUR
861251-25G
Neutralrot, Sigma-Aldrich®
Neutralrot
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
Molecular Weight: 288.78 g/mol
Schmelzpunkt: 290
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0e6bca3b40a199b08b9e41aa085255b69fc0d3&vid=0e18aec1db73849879d0222b59c7428595c724ce&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR