Salzsäure 1,128% (w/v) analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

86132.290EA 43.8 EUR
86132.290 86132.360
Salzsäure 1,128% (w/v) analytisches Reagens
Salzsäure
Formel: HCl
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (w/v) 1.118 - 1.138 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR