Salzsäure 1,128% (w/v) analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
86132.290EA
43.8
EUR
86132.290
86132.360
Salzsäure 1,128% (w/v) analytisches Reagens
Salzsäure
Formel:
HCl |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (w/v) | 1.118 - 1.138 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...