Essigsäure 2%, VOLUSOL®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Ethansäure

86139.310EA 29.7 EUR
86139.310
Essigsäure 2%, VOLUSOL®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 1.9 --> 2.1 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR