Schwefelsäure rauchend 65% (SO₃), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
rauchende Schwefelsäure, Oleum
86153.243EA
987
EUR
86153.243
Schwefelsäure rauchend 65% (SO₃), GPR RECTAPUR®
Schwefelsäure rauchend
Verpackung: Two 1 L glass bottles in a metal can with Vermiculite
Formel:
H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)(1:2) Siedepunkt: 64 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1 °C Dichte: 1,99 g/cm3 (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137792 CAS-Nummer: 8014-95-7 EINECS: 231-976-8 UN: 1831 ADR: 8 (6.1),I |
Spezifikation Testergebnisse
Content of free SO₃ (acidimetric) | 64 – 66% |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...