o-Kresolphthalein-Komplexon, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. Indikator für die Metalltitration
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Phthaleinpurpur
86166.050EA 120 EUR
86166.050
o-Kresolphthalein-Komplexon, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. Indikator für die Metalltitration
o-Kresolphthalein-Komplexon
Formel: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Molecular Weight: 636,62 g/mol
Schmelzpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005911
CAS-Nummer: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability as indicator Passes test
Water Max. 10 %
Absorption Max. λ (0.1 Mol/l NaOH) 577 --> 580 nm
Absorptivity (λmax;0.005 g/l 0.1 M NaOH) Min. 750
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test