Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 50%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

86169.260EA 0 EUR
86169.260
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 50%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure)
Formel: H₃O₂P
Molecular Weight: 66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183592
CAS-Nummer: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
UN: 3264
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt Min. 49.5 %
Gesamt S (als SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chlorid) Max. 0.015 %
PO3 + PO4 (als H3PO3) Max. 2 %
As (Arsen) Max. 5 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Cu (Kupfer) Max. 5 ppm
Fe (Eisen) Max. 50 ppm
K (Kalium) Max. 10 ppm
Mn (Mangan) Max. 5 ppm
Na (Natrium) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 5 ppm
Pb (Blei) Max. 5 ppm
Zn (Zink) Max. 1 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR