Salpetersäure 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
86172.290EA 71.1 EUR
86172.290
Salpetersäure 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.9980 – 1.0020
Method of analysis visual titration
Using sodium hydroxide volumetric solution
Indicator methyl red
Reference material indirect potassium hydrogenphthalate (KHP)
Traceability the reference material is a secondary reference material, traceable to standard material from NIST