Diethylentriaminpentaessigsäure, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, N-Carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetraessigsäure, Diethylentriamin-N,N,N',N'',N''-pentaessigsäure

86179.180EA 105 EUR
86179.180
Diethylentriaminpentaessigsäure, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Molecular Weight: 393,35 g/mol
MDL: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen Weisses kristallin.Pulver
Gehalt (komplexometrisch berechnet auf trocken) Min 99,0 %
Schwermetalle (als Pb) Max 0,0010%
Fe (Eisen) Max 0,0010%
Wasser Max 0,50%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR