Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM für die Iodzahlbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Iodine solution acc. to Hanus
86182.290EA 109 EUR
86182.290
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM für die Iodzahlbestimmung
Hanus solution (Iodine bromine)
Formel: IBr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8,II