di-Natriumhydrogenphosphat-Lösung 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM Pufferlösung
Lieferant: VWR Chemicals
86184.290EA 48 EUR
86184.290
di-Natriumhydrogenphosphat-Lösung 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM Pufferlösung
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Sodium phosphate, dibasic, anhydrous 0.0664 – 0.0670 mol/l
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out.