Kaliumhydroxid -Lösung 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
86190.290EA 76.7 EUR
86190.290
Kaliumhydroxid -Lösung 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
Merck Index: 12,07806