Kaliumiodat-Lösung 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM

Lieferant: VWR Chemicals

86195.290EA 140 EUR
86195.290
Kaliumiodat-Lösung 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20 °C) 0.9980 – 1.0020

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR