Phenolphthalein 1%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon
8626.1000EA 24.9 EUR
8626.1000
Phenolphthalein 1%, TECHNICAL
Phenolphthalein
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 8,2-9,8
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 318,33 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Sensitivity Passes test