Tetraethylammoniumhexafluorophosphat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetraethylammoniumhexafluorophosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86625-25G
86625-25GEA
683
EUR
86625-25G
Tetraethylammoniumhexafluorophosphat, Supelco®
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Formel:
C₈H₂₀F₆NP Molecular Weight: 275,22 g/mol |
MDL:
MFCD00043179 CAS-Nummer: 429-07-2 EINECS: 207-056-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |