Tetraethylammoniumhydrogensulfat ≥99,0% für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tetraethylammoniumbisulfat

86626-10G-F
86626-10G-FEA 202 EUR
86626-10G-F
Tetraethylammoniumhydrogensulfat ≥99,0% für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Tetraethylammonium hydrogen sulphate
Formel: C₈H₂₁NO₄S
Molecular Weight: 227.33 g/mol
MDL: MFCD00036150
CAS-Nummer: 16873-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a5039deda7c6fa1d3928e67a10bbf9252bc4bba&vid=2a5039deda7c6fa1d3928e67a10bbf9252bc4bba&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR