VWR® AVS TITRINORM, Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in verd. Salpetersäure Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86659.260EA
31.64
EUR
86659.260
86659.180
VWR® AVS TITRINORM, Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in verd. Salpetersäure Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Silber-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Hergestellt und getestet in gemäß ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen
- Lieferung mit Analysezertifikat, realer Wert ±0,3%