Aluminium-Standardlösung, 1.000 mg/l Al in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86660.260EA 45.2 EUR
86660.260 86660.180
Aluminium-Standardlösung, 1.000 mg/l Al in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Aluminium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%