Arsen-Standardlösung, 1.000 mg/l As in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86661.260EA 44.3 EUR
86661.260 86661.180
Arsen-Standardlösung, 1.000 mg/l As in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%