Bor-Standardlösung, 1.000 mg/l B in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86663.260EA 38.6 EUR
86663.260 86663.180
Bor-Standardlösung, 1.000 mg/l B in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Bor-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%