Bor-Standardlösung, 1.000 mg/l B in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86663.260EA
38.6
EUR
86663.260
86663.180
Bor-Standardlösung, 1.000 mg/l B in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Bor-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%