Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86666.180EA 23.03 EUR
86666.180 86666.260
Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%