Calcium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ca in verd. Salpetersäure (aus Ca(NO3)2) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86667.260EA 43.5 EUR
86667.260 86667.180
Calcium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ca in verd. Salpetersäure (aus Ca(NO3)2) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%