Cobalt-Standardlösung, 1.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86670.260EA 44.3 EUR
86670.260 86670.180
Cobalt-Standardlösung, 1.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Cobalt-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%