Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86672.180EA 59.4 EUR
86672.180 86672.260
Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Cäsium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%