Kupfer-Standardlösung, 1.000 mg/l Cu in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86673.260EA
31.01
EUR
86673.260
86673.180
Kupfer-Standardlösung, 1.000 mg/l Cu in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Kupfer-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%